Learn More
Cytiva HyClone™ Defined Fetal Bovine Serum (FBS), US Origin
Click to view available options
Menge:
100 mL
100 ml
500 ml
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt (25–40 kGy)
Bestrahlt (30–45 kGy)
Bestrahlt, hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert
Prüfung auf mesenchymale Stammzelle (MSC), hitzeinaktiviert
TET-Prüfung, bestrahlt (24–40 kGy)
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Assay-Ergebnisse für mehr als 50 Komponenten mit zusätzlichen verfügbaren Tests
- Ursprung und Verarbeitung in den USA mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zum Ursprung
- Extrem niedrige Endotoxinwerte (≤ 10 EU/ml) für geringeres Forschungs- und Produktionsrisiko
- Der serielle 40-nm-Filterprozess macht bis zu 8 Virenprotokolle überflüssig
- Nachfiltrationsbehandlungen wie γ-Bestrahlung und Hitzeinaktivierung sind ebenfalls möglich
- Breit angelegter Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
Spezifikation
Spezifikation
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum (FKS) |
| Menge | 100 mL |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 40 nm |
| Güte | Definiert |
| Verarbeitung | Hitzeinaktiviert |
| Getestet auf | Virengeprüft nach Standard 9 CFR |
| Volumen (metrisch) | 100 ml |
| Endotoxin-Konzentration | ≤ 10 EU/ml |
| Hämoglobin-Konzentration | ≤ 10 mg/dl |
| Mehr anzeigen |