Learn More
Cytiva HyClone™ ES-geprüftes charakterisiertes fötales Kälberserum, Ursprung USA
Click to view available options
Menge:
100 ml
100 mL
500 ml
500 mL
Hitzeinaktiviert:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
ES-geprüftes FKS unterstützt das Wachstum undifferenzierter muriner embryonaler Stammzellen.Die Prüfung umfasst Oberflächeneffizienz, Kolonie-Morphologie und Toxizitätstests.
Spezifikation
Spezifikation
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Form | Flüssig |
| Spezialitätentyp | Auf ES-Zellen geprüft |
| Menge | 500 ml |
| Sterilization Method | 40 nm-Filtration |
| Verarbeitung | Hitzeinaktiviert |
| Endotoxin-Konzentration | ≤ 10 EU/ml |
| Hitzeinaktiviert | Ja |
| Hämoglobin-Konzentration | ≤ 10 mg/dl |