Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (Australien), charakterisiert, wärme-inaktiviert
Artikelnummer. 16201102
Click to view available options
Menge:
500 ml
500 mL
1 L
Verarbeitung:
Bestrahlt (25 bis 35 Dosen)
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Bestrahlt (30 bis 45 Dosen)
Hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (30 bis 45 Dosen)
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 16201102
Marke: Cytiva SH30084.03IR2540
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Charakterisiertes bestrahltes FKS ist vergleichbar mit dem hochwertigsten FKS anderer Anbieter, aber preisgünstiger als definiertes FKS.
  • Gefiltert durch 3 sequenzielle Filter mit 0,1 μm Porengröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Alkaline Phosphate, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Glucose, Iron, TIBC, Percent Saturation, Gamma Globulin, IgG, pH, Osmolality
Zertifizierung/Konformität AQIS
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Herkunftsland Australien
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Güte Charakterisiert
Verarbeitung Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Hitzeinaktiviert Nein
Produktlinie HyClone
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft