Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (Australien), charakterisiert, wärme-inaktiviert
Beschreibung
- Gefiltert durch 3 sequenzielle Filter mit 0,1 μm Porengröße
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | Alkalisches Phosphat, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Glucose, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Gammaglobulin, IgG, pH, Osmolalität |
| Zertifizierung/Konformität | AQIS |
| Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Herkunftsland | Australien |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum |
| Menge | 1 L |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Steril gefiltert über eine True-Pool-Technologie mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm |
| Güte | Charakterisiert |
| Mehr anzeigen |