Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum, Super Low IgG
Beschreibung
- Verarbeitet mithilfe der Protein-G-Chromatographie, um die Konzentrationen auf die für die Produktion monoklonaler Antikörper erforderlichen Werte zu reduzieren
- Entwickelt für Anwendungen, bei denen extrem niedrige inhärente Rinder-IgG-Werte erforderlich sind.
- Chromatographisch behandelt, um den IgG-Gehalt auf weniger als 5 µg/ml zu reduzieren und gleichzeitig hervorragende Zellwachstumseigenschaften zu erhalten
- Für die Herstellung monoklonaler Antikörper, die Virusausbreitung und Immunassay-Verfahren
Spezifikation
Specifikationer
| Inhalt und Lagerung | <-10 °C |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum |
| Menge | 100 mL |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | 40 nm-Filtration |
| Verarbeitung | Hitzeinaktiviert |
| Endotoxin-Konzentration | ≤ 10 EU/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Monoklonale Antikörperproduktion, Virusfortführung und Immunoassay-Verfahren |
| Hitzeinaktiviert | Ja |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?