Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum, Super Low IgG
Artikelnummer. 12350143
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Verarbeitung:
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12350143
Marke: Cytiva SH30898.03HI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enhances cell culture growth, processed via protein G chromatography to substantially reduce immunoglobulin G (IgG) levels
  • Verarbeitet mithilfe der Protein-G-Chromatographie, um die Konzentrationen auf die für die Produktion monoklonaler Antikörper erforderlichen Werte zu reduzieren
  • Entwickelt für Anwendungen, bei denen extrem niedrige inhärente Rinder-IgG-Werte erforderlich sind.
  • Chromatographisch behandelt, um den IgG-Gehalt auf weniger als 5 µg/ml zu reduzieren und gleichzeitig hervorragende Zellwachstumseigenschaften zu erhalten
  • Für die Herstellung monoklonaler Antikörper, die Virusausbreitung und Immunassay-Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung <-10 °C
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method 40 nm-Filtration
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Monoklonale Antikörperproduktion, Virusfortführung und Immunoassay-Verfahren
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
IgG-Gehalte ≤ 5 μg/ml
Produktlinie HyClone