Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum, Super Low IgG
Artikelnummer. 17226916
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Verarbeitung:
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verarbeitung unitSize
17226916 50 mL Ohne 50 Milliliter
12330143 100 mL Hitzeinaktiviert 100 Milliliter
12350143 500 mL Hitzeinaktiviert 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 17226916
Marke: Cytiva SH30898.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enhances cell culture growth, processed via protein G chromatography to substantially reduce immunoglobulin G (IgG) levels
  • Verarbeitet mithilfe der Protein-G-Chromatographie, um die Konzentrationen auf die für die Produktion monoklonaler Antikörper erforderlichen Werte zu reduzieren
  • Entwickelt für Anwendungen, bei denen extrem niedrige inhärente Rinder-IgG-Werte erforderlich sind.
  • Chromatographisch behandelt, um den IgG-Gehalt auf weniger als 5 µg/ml zu reduzieren und gleichzeitig hervorragende Zellwachstumseigenschaften zu erhalten
  • Für die Herstellung monoklonaler Antikörper, die Virusausbreitung und Immunassay-Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung < -10° C
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 50 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 40 nm
Verarbeitung Ohne
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Monoklonale Antikörperproduktion, Virusfortführung und Immunoassay-Verfahren
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
IgG-Gehalte ≤ 5 μg/ml
Produktlinie HyClone
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.