Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum, Super Low IgG
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Verarbeitung:
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Verarbeitet mithilfe der Protein-G-Chromatographie, um die Konzentrationen auf die für die Produktion monoklonaler Antikörper erforderlichen Werte zu reduzieren
- Entwickelt für Anwendungen, bei denen extrem niedrige inhärente Rinder-IgG-Werte erforderlich sind.
- Chromatographisch behandelt, um den IgG-Gehalt auf weniger als 5 µg/ml zu reduzieren und gleichzeitig hervorragende Zellwachstumseigenschaften zu erhalten
- Für die Herstellung monoklonaler Antikörper, die Virusausbreitung und Immunassay-Verfahren
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | < -10° C |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum |
| Menge | 50 mL |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 40 nm |
| Verarbeitung | Ohne |
| Endotoxin-Konzentration | ≤ 10 EU/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Monoklonale Antikörperproduktion, Virusfortführung und Immunoassay-Verfahren |
| Mehr anzeigen |