Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), behandelt mit Aktivkohle/Dextran
Product Code. 12339782
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Verarbeitung:
Gamma Irr, 25 bis 40 Dosen
Gammabestrahlt
Hitzeinaktiviert
Ohne
Hitzeinaktiviert:
Ja
Nein
Unit Size:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verarbeitung Hitzeinaktiviert Unit Size
12339782 500 mL Gammabestrahlt Nein 500 Milliliter
10611235 500 mL Ohne Nein 500 Milliliter
12329782 500 mL Hitzeinaktiviert Ja 500 Milliliter
12319782 100 mL Hitzeinaktiviert Ja 100 Milliliter
12634217 50 mL Hitzeinaktiviert Ja 50 Milliliter
12389772 50 mL Ohne Nein 50 Milliliter
11571821 100 mL Ohne Nein 100 Milliliter
16201082 500 mL Gamma Irr, 25 bis 40 Dosen Nein 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 12339782 Supplier Cytiva Supplier No. SH30068.03IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Steigern des Zellwachstums mit HyClone™ Aktivkohle/Dextran-behandeltem fötalem Kälberserum (FKS) aus den USA, das viele Hormone und Wachstumsfaktoren in verringerter Menge enthält.
  • Verarbeitet mit einer urheberrechtlich geschützten Aktivkohle/Dextran-Behandlung, die nachweislich die Konzentrationen vieler Hormone und Wachstumsfaktoren reduziert
  • Dieses Serum wird vor und nach der Behandlung für eine Vielzahl von Komponenten getestet, um die Wirksamkeit der Behandlung zu gewährleisten
  • Die Behandlung mit Aktivkohle/Dextran hat sich als wirksam erwiesen, um Steroidspiegel für die Verwendung des Serums in Rezeptorstudien oder Östrogenuntersuchungen zu reduzieren
  • Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass Behandlungen mit Aktivkohle/Dextran zur Minimierung der Variabilität eines Serums zwischen verschiedenen Chargen verwendet werden können
  • Gefiltert mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 μm).
  • Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gebündelt, um die Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Weitere Assays 1, 25-Dihydroxy-Vitamin D, Alkalische Phosphatase, Albumin, Alkalische Phosphatase, Chlorid, Corticosteron, Kreatinin, Estron, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Anorganischer Phosphor, Calcium, Carotin, Chlorid, Progesteron, GOT, Serum, Kreatinin, Natrium, Kalium, Gesamt-Bilirubin, Glukose, IgG, Anorganischer Phosphor, Phosphor, Lactat-Dehydrogenase, LH, Nicotinsäure (Niacin), Kalium, Progesteron, Retinol, GOT, Serum, SGPT, Natrium, T3, T4, Testosterone, Tocopherol, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein, TSH, Vitamin C
Zertifizierung/Konformität EMEA-zertifiziert
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Beschreibung Aktivkohle/Dextran-behandeltes Fötales Rinderserum, Herkunftsland: USA, gammabestrahlt
Herkunftsland United States
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Gefiltert durch aufeinanderfolgende Filter mit Porengröße 100 nm, bestrahlt
Güte Speziell gefiltert
Verarbeitung Gammabestrahlt
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 20 mg/dl
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft