Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), behandelt mit Aktivkohle/Dextran
Artikelnummer. 16201082
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Verarbeitung:
Gammabestrahlt
Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Hitzeinaktiviert
Ohne
Hitzeinaktiviert:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 16201082
Marke: Cytiva SH30068.03IR2540
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Steigern des Zellwachstums mit HyClone™ Aktivkohle/Dextran-behandeltem fötalem Kälberserum (FKS) aus den USA, das viele Hormone und Wachstumsfaktoren in verringerter Menge enthält.
  • Verarbeitet mit einer urheberrechtlich geschützten Aktivkohle/Dextran-Behandlung, die nachweislich die Konzentrationen vieler Hormone und Wachstumsfaktoren reduziert
  • Dieses Serum wird vor und nach der Behandlung für eine Vielzahl von Komponenten getestet, um die Wirksamkeit der Behandlung zu gewährleisten
  • Die Behandlung mit Aktivkohle/Dextran hat sich als wirksam erwiesen, um Steroidspiegel für die Verwendung des Serums in Rezeptorstudien oder Östrogenuntersuchungen zu reduzieren
  • Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass Behandlungen mit Aktivkohle/Dextran zur Minimierung der Variabilität eines Serums zwischen verschiedenen Chargen verwendet werden können
  • Gefiltert mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 μm).
  • Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gebündelt, um die Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays 25-Dihydroxy-Vitamin D, 17 Beta Estradiol, Albumin, Alkalische Phosphatase
Zertifizierung/Konformität EMEA-zertifiziert
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Spezialitätentyp Aktivkohle/Dextran-gefiltert
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Güte Speziell gefiltert
Verarbeitung Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 20 mg/dl
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft