Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), dialysiert
Artikelnummer. 11960958
Click to view available options
Menge:
50 ml
50 mL
100 mL
100 mL
500 ml
500 mL
Verarbeitung:
Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, gammabestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11960958
Marke: Cytiva SH30079.03HI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Anwendungen, die Serum ohne Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht benötigen.
Steigert das Wachstum von Zellen mit HyClone™ dialysierten fötalem Kälberserum (FKS) aus den USA, das von kleinen Molekülen (weniger als 10.000 MW) abgereichert ist und durch sequenzielle Filter mit Porengröße 100 nm (0,1 μm) gefiltert wird.
  • Wird in Anwendungen verwendet, bei denen Serum niedermolekularen Komponenten von weniger als Mr 10.000 verbraucht wird.
  • Das Serum wird durch einen Diafiltrationsprozess einer Dialyse unterzogen, die die Konzentrationen kleiner Moleküle wie Nukleotide und Aminosäuren reduziert, die für alternative biochemische vitale Prozesse erforderlich sind
  • Der Prozess reduziert Hypoxanthin- und Thymidinkonzentrationen auf nicht nachweisbare Werte
  • Auch wenn mit der Diafiltration und der herkömmlichen Dialyse die gleichen Ergebnisse erzielt werden, besteht ein wesentlicher Unterschied darin, dass die Antriebskraft für die Diafiltration der hydrostatische Druck ist und nicht das Konzentrationsgefälle wie bei der herkömmlichen Dialyse
  • Die sorgfältige Überwachung der Glukosekonzentrationen kontrolliert den Prozess der Diafiltration
  • Die Glucosekonzentration, die als Nachweis für den Umfang der Dialyse dient, wird für jede Charge des Serums angegeben
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Weitere Assays 1, 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Carotin, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Kalium, Gammaglobulin, Glukose, GOT, Serum, IgG, Anorganischer Phosphor, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Triglyceride, Magnesium, Nicotinsäure (Niacin), Osmolalität, Sättigung in Prozent, pH, Phospholipids, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Tocopherol, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein, Triglyceride, Vitamin C
    Zertifizierung/Konformität EMEA-zertifiziert
    Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
    Beschreibung Dialysiertes fötales Kälberserum, Herkunftsland: USA, wärmeinaktiviert
    Herkunftsland Vereinigte Staaten
    Spezialitätentyp Dialysiert
    Menge 500 ml
    Sterilität Steril
    Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
    Güte Speziell gefiltert
    Verarbeitung Hitzeinaktiviert
    Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
    Hitzeinaktiviert Ja
    Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
    Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
    USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft