Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), dialysiert
Artikelnummer. 12604207
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
50 mL
100 mL
100 mL
500 ml
500 mL
Verarbeitung:
Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, gammabestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verarbeitung unitSize
12604207 50 mL Hitzeinaktiviert 50 Milliliter
12349822 50 ml Ohne 50 Milliliter
11521841 100 mL Ohne 100 Milliliter
12379822 100 mL Hitzeinaktiviert 100 Milliliter
10594553 500 ml Ohne 500 Milliliter
11960958 500 ml Hitzeinaktiviert 500 Milliliter
16281092 500 mL Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen 500 Milliliter
17652075 500 ml Hitzeinaktiviert, gammabestrahlt (25 bis 40 Dosen) 500 Milliliter
8 options
Artikelnummer. 12604207
Marke: Cytiva SH30079.01HI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Anwendungen, die Serum ohne Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht benötigen.
Steigert das Wachstum von Zellen mit HyClone™ dialysierten fötalem Kälberserum (FKS) aus den USA, das von kleinen Molekülen (weniger als 10.000 MW) abgereichert ist und durch sequenzielle Filter mit Porengröße 100 nm (0,1 μm) gefiltert wird.
  • Wird in Anwendungen verwendet, bei denen Serum niedermolekularen Komponenten von weniger als Mr 10.000 verbraucht wird.
  • Das Serum wird durch einen Diafiltrationsprozess einer Dialyse unterzogen, die die Konzentrationen kleiner Moleküle wie Nukleotide und Aminosäuren reduziert, die für alternative biochemische vitale Prozesse erforderlich sind
  • Der Prozess reduziert Hypoxanthin- und Thymidinkonzentrationen auf nicht nachweisbare Werte
  • Auch wenn mit der Diafiltration und der herkömmlichen Dialyse die gleichen Ergebnisse erzielt werden, besteht ein wesentlicher Unterschied darin, dass die Antriebskraft für die Diafiltration der hydrostatische Druck ist und nicht das Konzentrationsgefälle wie bei der herkömmlichen Dialyse
  • Die sorgfältige Überwachung der Glukosekonzentrationen kontrolliert den Prozess der Diafiltration
  • Die Glucosekonzentration, die als Nachweis für den Umfang der Dialyse dient, wird für jede Charge des Serums angegeben
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Weitere Assays 1, Calcium, Carotin, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Folat, Gamma-Globulin, Glucose, HDL, 25-Dihydroxy-Vitamin D, IgG, Inorganisches Phosphor, Insulin, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolalität, Prozentuale Sättigung, Albumin, pH, Phospholipide, Kalium, Progesteron, Retional, Selen, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Alkalinphosphatase, Tocopherol, Gesamtbilirubin, Gesamtprotein, Triglyzeride, Vitamin C, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff
    Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
    Beschreibung Dialysiertes fötales Kälberserum, Herkunftsland: USA, wärmeinaktiviert
    Herkunftsland Vereinigte Staaten
    Spezialitätentyp Dialysiert
    Produkttyp Fötales Kälberserum
    Menge 50 mL
    Sterilität Steril
    Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
    Güte Speziell gefiltert
    Verarbeitung Hitzeinaktiviert
    Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
    Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
    Hitzeinaktiviert Ja
    Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
    Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
    USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft