Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), dialysiert
Artikelnummer. 16281092
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
50 mL
100 mL
100 mL
500 ml
500 mL
Verarbeitung:
Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, gammabestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verarbeitung unitSize
16281092 500 mL Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen 500 Milliliter
12349822 50 ml Ohne 50 Milliliter
11521841 100 mL Ohne 100 Milliliter
12379822 100 mL Hitzeinaktiviert 100 Milliliter
10594553 500 ml Ohne 500 Milliliter
11960958 500 ml Hitzeinaktiviert 500 Milliliter
12604207 50 mL Hitzeinaktiviert 50 Milliliter
17652075 500 ml Hitzeinaktiviert, gammabestrahlt (25 bis 40 Dosen) 500 Milliliter
8 options
Artikelnummer. 16281092
Marke: Cytiva SH30079.03IR2540
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Anwendungen, die Serum ohne Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht benötigen.
Steigert das Wachstum von Zellen mit HyClone™ dialysierten fötalem Kälberserum (FKS) aus den USA, das von kleinen Molekülen (weniger als 10.000 MW) abgereichert ist und durch sequenzielle Filter mit Porengröße 100 nm (0,1 μm) gefiltert wird.
  • Wird in Anwendungen verwendet, bei denen Serum verbraucht wird, das aus Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht von weniger als MR 10000 besteht.
  • Das Serum wird durch einen Diafiltrationsprozess einer Dialyse unterzogen, der die Konzentrationen kleiner Moleküle wie Nukleotide und Aminosäuren reduziert, die für alternative biochemische Überlebenswege erforderlich sind
  • Der Prozess reduziert Hypoxanthin- und Thymidinkonzentrationen unter die nachweisbaren Werte
  • Bei gleichen Ergebnissen besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen Diafiltration und traditioneller Dialyse darin, dass die treibende Kraft für die Diafiltration der hydrostatische Druck und nicht der Konzentrationsgradient für die traditionelle Dialyse ist
  • Die Überwachung der Glukosekonzentrationen kontrolliert sorgfältig den Diafiltrationsprozess
  • Die Glukosekonzentration, die als Nachweis für den Umfang der Dialyse dient, wird für jede Charge des Serums angegeben
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Weitere Assays 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, Gehäuse B1
    Zertifizierung/Konformität EMEA-zertifiziert
    Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
    Herkunftsland Vereinigte Staaten
    Spezialitätentyp Dialysiert
    Menge 500 mL
    Sterilität Steril
    Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
    Güte Speziell gefiltert
    Verarbeitung Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen
    Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV
    Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
    Hitzeinaktiviert Nein
    Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
    Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
    USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft