Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), dialysiert
Artikelnummer. 17652075
Click to view available options
Menge:
50 ml
50 mL
100 mL
100 mL
500 ml
500 mL
Verarbeitung:
Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, gammabestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 17652075
Marke: Cytiva SH30079.03IH2540
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Anwendungen, die Serum ohne Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht benötigen.
Steigert das Wachstum von Zellen mit HyClone™ dialysierten fötalem Kälberserum (FKS) aus den USA, das von kleinen Molekülen (weniger als 10.000 MW) abgereichert ist und durch sequenzielle Filter mit Porengröße 100 nm (0,1 μm) gefiltert wird.
  • Wird in Anwendungen verwendet, bei denen Serum verbraucht wird, das aus Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht von weniger als MR 10 000 besteht.
  • Das Serum wird durch einen Diafiltrationsprozess einer Dialyse unterzogen, der die Konzentrationen kleiner Moleküle wie Nukleotide und Aminosäuren reduziert, die für alternative biochemische Überlebenswege erforderlich sind
  • Der Prozess reduziert Hypoxanthin- und Thymidinkonzentrationen unter die nachweisbaren Werte
  • Bei gleichen Ergebnissen besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen Diafiltration und traditioneller Dialyse darin, dass die treibende Kraft für die Diafiltration der hydrostatische Druck und nicht der Konzentrationsgradient für die traditionelle Dialyse ist
  • Die Überwachung der Glukosekonzentrationen kontrolliert sorgfältig den Diafiltrationsprozess
  • Die Glucosekonzentration, die als Nachweis für den Umfang der Dialyse dient, wird für jede Charge des Serums angegeben
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Weitere Assays 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, B1.
    Zertifizierung/Konformität EMEA-zertifiziert
    Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 °C bis 8 °C lagern.
    Herkunftsland Vereinigte Staaten
    Spezialitätentyp Dialysiert
    Menge 500 ml
    Sterilität Steril
    Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
    Güte Speziell gefiltert
    Verarbeitung Hitzeinaktiviert, gammabestrahlt (25 bis 40 Dosen)
    Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV
    Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
    Hitzeinaktiviert Ja
    Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
    Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
    USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft