Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Artikelnummer. 17662065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
500 ml
Verarbeitung:
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Bestrahlt (30 bis 45 Dosen)
HI, Irr - 25 bis 40 Dosen
Hitzeinaktiviert
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verarbeitung Packungsgröße
17662065 500 ml HI, Irr - 25 bis 40 Dosen 500 Milliliter
12339772 100 mL Hitzeinaktiviert 100 Milliliter
16291072 500 ml Bestrahlt (25 bis 40 Dosen) 500 Milliliter
17256886 500 ml Bestrahlt (30 bis 45 Dosen) 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17662065 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30066.03IH2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimiert für das Wachstum von CHO-Zellen und Derivaten.
  • Kostengünstige Alternative zu FKS
  • Leistung vergleichbar mit der von FKS
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
  • Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
  • Nachgewiesene Leistung mit einer Vielzahl von Zelllinien, einschließlich Hybridom-, CHO-, BHK-21-, NS0-, MRC-5- und Vero-Zellen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Weitere Assays Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG.
    Zertifizierung/Konformität Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities
    Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
    Spezies Bovine
    Age 16 to 22 Weeks
    Herkunftsland Vereinigte Staaten
    Form Frozen
    Format Bottle
    Produkttyp FBS-Ersatzserum, Sera, Serum
    Menge 500 ml
    Serum Treatment Heat-inactivated
    Sterilität Steril
    Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
    Güte Engineeered Serum
    Verarbeitung HI, Irr - 25 bis 40 Dosen
    Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
    Volumen (metrisch) 500 mL
    Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
    Hitzeinaktiviert Ja
    Hämoglobin-Konzentration ≤ 20 mg/dl
    IgG-Gehalte Typischerweise weniger als 2 μg/ml
    Produktlinie HyClone
    Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
    Versandbedingung Frozen
    USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft
    Gamma-irradiated Yes