Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1x Balanced Salt Solutions
Artikelnummer. 10227993
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1.000 ml
1000 mL
6 x 500 ml
6 × 1.000 ml
Mit Additiven:
Calcium, Magnesium
Calcium, Magnesium, Phenolrot
Phenolrot
Phenolrot,Calcium,Magnesium, Calcium, Magnesium
Ohne Additive:
Kein Calcium, Kein Magnesium
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
Kein Phenolrot
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. Menge Mit Additiven Ohne Additive unitSize
10227993 6 × 1.000 ml Calcium, Magnesium Kein Phenolrot 6 Stück
11546291 1.000 ml - Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot 1000 Milliliter
10553764 6 x 500 ml Phenolrot Kein Calcium, Kein Magnesium 6 Stück
10739674 500 ml Calcium, Magnesium Kein Phenolrot 500 Milliliter
10041432 1.000 ml Phenolrot Kein Calcium, Kein Magnesium 1000 Milliliter
10532003 500 ml Phenolrot Kein Calcium, Kein Magnesium 500 Milliliter
10601993 1000 mL Phenolrot,Calcium,Magnesium, Calcium, Magnesium - 1000 Milliliter
10617394 500 ml - Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot 500 Milliliter
10309473 100 ml Phenolrot Kein Calcium, Kein Magnesium 100 Milliliter
10225362 500 ml Calcium, Magnesium, Phenolrot - 500 Milliliter
10452372 1.000 ml Calcium, Magnesium Kein Phenolrot 1000 Milliliter
11 options
Artikelnummer. 10227993
Marke: Cytiva SH30268.LS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puffer-Zellkulturwachstum mit 1X ausgewogenen Salzlösungen
  • Wird zum Waschen und zur Behandlung von Geweben und Zellen verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Hanks' Balanced Salzlösung
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Mit Additiven Calcium, Magnesium
Ohne Additive Kein Phenolrot
Endotoxin-Gehalt =1,0 EU/ml
pH 7,0 bis 7,4
Menge 6 × 1.000 ml