Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1x Balanced Salt Solutions
Artikelnummer. 10601993
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1.000 ml
1000 mL
6 x 500 ml
6 × 1.000 ml
Mit Additiven:
Calcium, Magnesium
Calcium, Magnesium, Phenolrot
Phenolrot
Phenolrot,Calcium,Magnesium, Calcium, Magnesium
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Ohne Additive:
Kein Calcium, Kein Magnesium
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
Kein Phenolrot
Artikelnummer. Menge Mit Additiven unitSize Ohne Additive
10601993 1000 mL Phenolrot,Calcium,Magnesium, Calcium, Magnesium 1000 Milliliter -
11546291 1.000 ml - 1000 Milliliter Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
10553764 6 x 500 ml Phenolrot 6 Stück Kein Calcium, Kein Magnesium
10739674 500 ml Calcium, Magnesium 500 Milliliter Kein Phenolrot
10041432 1.000 ml Phenolrot 1000 Milliliter Kein Calcium, Kein Magnesium
10532003 500 ml Phenolrot 500 Milliliter Kein Calcium, Kein Magnesium
10617394 500 ml - 500 Milliliter Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
10309473 100 ml Phenolrot 100 Milliliter Kein Calcium, Kein Magnesium
10225362 500 ml Calcium, Magnesium, Phenolrot 500 Milliliter -
10452372 1.000 ml Calcium, Magnesium 1000 Milliliter Kein Phenolrot
10227993 6 × 1.000 ml Calcium, Magnesium 6 Stück Kein Phenolrot
11 options
Artikelnummer. 10601993
Marke: Cytiva SH30030.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Puffer-Zellkulturwachstum mit 1X ausgewogenen Salzlösungen
  • Wird zum Waschen und zur Behandlung von Geweben und Zellen verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Hanks' Balanced Salzlösung
Sterilization Method Filter, sterilisiert – .1 μm
Mit Additiven Phenolrot,Calcium,Magnesium, Calcium, Magnesium
Endotoxin-Gehalt TFGlobal,Staged,GID_900000000386693,MTS_Biologicals_CellCultureMediaandReagents_CellCultureReagentsandSupplements,EndotoxinLevel
pH 7,0 bis 7,4
Menge 1000 mL