Learn More
Cytiva HyClone™ Humanes mesenchymales Stammzell-geprüftes fötales Kälberserum, Ursprung USA
Artikelnummer. 17236896
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 17236896
Marke: Cytiva SH30071.03M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für humane mesenchymale Stammzellen
Humane mesenchymale Stammzell-geprüftes FKS unterstützt das Wachstum undifferenzierter humaner mesenchymaler Stammzellen (hMSC). Während des Screenings werden hMSC auf Anzeichen von Ernährungsmangel, Zytotoxizität oder morphologischen Abweichungen untersucht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Spezialitätentyp Auf humane mesenchymale Stammzellen geprüft
Menge 500 mL
Sterilization Method 40 nm-Filtration
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl