Learn More
Cytiva HyClone™ HyCell™ CHO-Medien, Pulver
Beschreibung
- Entwickelt für die CHO-Zellkultur (Chinese Hamster Ovary) in der Biotechnologie
- Regulatorisch freundliche, chemisch definierte Medien ohne tierische Bestandteile
- Speziell formuliert mit dem HyClone™ Metabolic Pathway-Design
- Bietet eine herausragende Leistung zur Unterstützung einer hohen maximalen Zelldichte und zur Verbesserung der Produktausbeute und -qualität
- Medien können für Batch-, Fed-Batch- oder Perfusionsanwendungen in mehreren Zellkulturplattformen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| Produkttyp | CHO-Medium |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
| Produktlinie | HyCell |
| Menge | 5 l |
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen |
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern |
| Beschreibung | Vollständiges Pulver ohne Poloxamer 188, L-Glutamin, Hypoxanthin und Thymidin |