Learn More
HyClone™ HyPure Injektionswasser (WFI) Qualitätswasser, USP-Spezifikationen, Cytiva
Artikelnummer. 16052052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
20 L
100 L
200 L
500 L
1000 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Liter
1000 Liter
20 Liter
200 Liter
5 Liter
500 Liter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16052052 1 L 1 Liter
16072052 5 L 5 Liter
15911542 20 L 20 Liter
16012052 100 L 100 Liter
15926160 200 L 200 Liter
16032052 500 L 500 Liter
16062052 1000 L 1000 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16052052 Lieferant HyClone products Cytiva Lieferanten-Nr. CH30154.08
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Supports cell culture growth and biomanufacturing processes
  • Wird umfassend gereinigt, um die strengen Spezifikationen der United States Pharmacopeia (USP) zu erfüllen oder zu übertreffen
  • Injektionswasser (WFI) wird in nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen hergestellt, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu gewährleisten
  • Die tatsächlichen Testergebnisse auf einem CoA werden nicht aus Systemproben entnommen, sondern müssen aus tatsächlich verpackten Proben der gegebenen Charge stammen
  • Zur Weiterverwendung in Produktion oder Forschung vorgesehen.
  • Nicht für die Verwendung in der Diagnose oder Therapie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Manufactured in an ISO9001 Certified Facility
Verpackung Flasche
Gefiltert durch 0,1 µm-Sterilfilter
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie HyClone