Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum (New Zealand)
Beschreibung
- In den USA gewonnen, vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
- Alter des Tieres zum Zeitpunkt der Gewinnung weniger als 10 Tage
- Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- Mit Eisen ergänzt
- Jede Serumcharge mit wird mit True-Pool-Technologie gebündelt, um die Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose und IgG |
| Inhalt und Lagerung | Bei oder unter –10 °C lagern |
| Herkunftsland | Neuseeland |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Kälberserum |
| Menge | 1000 mL |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
| Verarbeitung | Ohne |
| Getestet auf | Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus |
| Mehr anzeigen |