Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum (New Zealand)
Artikelnummer. 17226946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Ohne
Packungsgröße:
1 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verarbeitung Packungsgröße
17226946 1000 mL Bestrahlt (25 bis 40 Dosen) 1 Liter
16605765 1000 mL Ohne 1 Liter
16615765 1000 mL Bestrahlt 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17226946 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30414.03IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
  • In den USA gewonnen, vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
  • Alter des Tieres zum Zeitpunkt der Gewinnung weniger als 10 Tage
  • Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm
  • Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • Mit Eisen ergänzt
  • Jede Serumcharge mit wird mit True-Pool-Technologie gebündelt, um die Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganisches Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose und IgG
Inhalt und Lagerung Bei oder unter –10 °C lagern
Herkunftsland Neuseeland
Form Flüssig
Produkttyp Kälberserum
Menge 1000 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämadsorbing-Wirkstoffe Tollwutvirus und Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 25 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 25 mg/dl
Mit Eisen ergänzt Ja
Produktlinie HyClone
USDA-Sicherheitstest enthalten Ja