Learn More
Cytiva HyClone™ mit Eisen ergänztes Kälberserum, Herkunftsland USA
Artikelnummer. 16695735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16695735 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16695735 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30072.04IRBI35
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Enthält zusätzlich Eisen, das den Transferrinspiegel des Serums auf physiologische Ebenen anhebt.
  • Ergänzt durch Eisen und wachstumsfördernde Faktoren
  • Tieralter zum Entnahmezeitpunkt ca. 16–24 Wochen
  • Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • In den USA gewonnen; vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
  • Eine kostengünstige Alternative zu FKS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Menge 1000 mL
Verarbeitung Bestrahlt
Endotoxin-Konzentration <10 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ergänzung für das Zellkulturwachstum
Mit Eisen ergänzt Ja