Learn More
Cytiva HyClone™ mit Eisen supplementiertes Kälberserum, US-Herkunft
Artikelnummer. 12339812
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1.000 ml
1000 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen
Hitzeinaktiviert
Ohne
Unit Size:
1 Liter
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verarbeitung Unit Size
12339812 500 ml Hitzeinaktiviert 500 Milliliter
16201092 500 ml Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen 500 Milliliter
16221092 1000 mL Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen 1 Liter
10761454 100 mL Ohne 100 Milliliter
16231092 1000 mL Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen 1000 Milliliter
12319812 100 mL Hitzeinaktiviert 100 Milliliter
15715533 1000 mL Hitzeinaktiviert 1000 Milliliter
11551831 500 ml Ohne 500 Milliliter
10339953 1.000 ml Ohne 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12339812 Supplier Cytiva Supplier No. SH30072.03HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS). Enthält zusätzlich Eisen, um die Transferrinspiegel des Serums auf physiologische Ebenen anzuheben.
HyClone Eisen-ergänztes Kälberserum aus den USA wird durch Venenpunktion nicht gesäugter Kälber gewonnen, die einen außergewöhnlich hohen Transferrinspiegel besitzen. Dieses Serum wird sorgfältig mit Eisen ergänzt, um den Transferrinspiegel des Serums auf physiologische Level anzuheben. Nach der Supplementierung enthält das Serum drei- bis viermal so viel Eisen und Transferrin wie fötales Kälberserum (FBS) oder Pferdeserum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Weitere Assays Insulin, Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glucose
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Produkttyp Rinderserum von Kälbern
Menge 500 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
Hitzeinaktiviert Ja
Mit Eisen ergänzt Ja