Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Newborn Calf Serum, New Zealand Origin
Artikelnummer. 16655785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt
Bestrahlt (30–40 kGy)
Ohne
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
100 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verarbeitung unitSize
16655785 100 mL Bestrahlt 100 Milliliter
16665785 500 mL Bestrahlt (30–40 kGy) 500 Milliliter
16675785 1000 mL Bestrahlt (30–40 kGy) 1 Liter
11572830 - Ohne 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16655785 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30626.01IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Contains three to four times as much available iron and transferrin as FBS or equine serum
  • Sorgfältig gesammelt, verarbeitet und gefiltert in Neuseeland, um Schutz vor Rinderkrankheiten zu gewährleisten
  • Enthält drei- bis viermal soviel Eisen und Transferrin als FKS oder Pferdeseren
  • Stammt von Rindern, die in der Regel weniger als 10 Tage alt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Age <10 Tage
Herkunftsland Neuseeland
Produkttyp Serum von neugeborenen Kälbern
Menge 100 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Bestrahlt
Mit Eisen ergänzt Ja
Produktlinie HyClone