missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GE Healthcare Hyclone™ HyClone™ bestrahltes und wärmeinaktiviertes characterisiertes fötales Rinderserum (Australien)
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Beschreibung
Characterised FBS ist vergleichbar mit dem hochwertigsten FBS anderer Anbieter, aber preisgünstiger als Defined FBS. Wird durch 3 aufeinanderfolgende Filter mit einer Porengröße von 0,1 μm gefiltert.
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | Alkalisches Phosphat, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Glucose, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Gammaglobulin, IgG, pH, Osmolalität |
| Inhalt und Lagerung | < –1 °C |
| Produkttyp | Bestrahltes und wärmeinaktiviertes characterisiertes fötales Rinderserum (Australien) |
| Menge | 1000 mL |
| Sterilization Method | Steril gefiltert über eine True-Pool-Technologie mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm |
| Getestet auf | Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur