Learn More
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium mit Earle's (MEM/EBSS), Pulver
Artikelnummer. 11511791
Change view
Click to view available options
Menge:
10 L
2 x 5 L
50 l
Mit Additiven:
Glutamin
Glutamin, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA)
Ohne Additive:
Kein α-Thioglycerol
Kein Natriumhydrogencarbonat
Ohne
Packungsgröße:
10 Liter
2 Stück
50 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Mit Additiven Ohne Additive unitSize
11511791 10 L Glutamin Kein α-Thioglycerol 10 Liter
10106543 50 l Glutamin, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) Kein Natriumhydrogencarbonat 50 Liter
11978075 2 x 5 L Glutamin, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) Ohne 2 Stück
11551821 10 L Glutamin, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) Kein Natriumhydrogencarbonat 10 Liter
10094503 50 l Glutamin, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) Ohne 50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11511791 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30008.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Unterstützen Sie das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutischen Herstellungsprozessen mit HyClone™ Minimal Essential Medium mit Earle‘s (MEM/EBSS), das nach ISO 9001:2000-zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp MEM/EBSS mit L-Glutamin
Sterilization Method Unsteril
Mit Additiven Glutamin
Ohne Additive Kein α-Thioglycerol
Menge 10 L
Zertifizierung/Konformität cGMP und ISO 9001:2000
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Beschreibung MEM/EBSS mit L-Glutamin