Learn More
Cytiva HyClone™ Porcine Serum (New Zealand)
Artikelnummer. 17236916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
1 l (QK-Proben)
Verarbeitung:
Bestrahlt
Nicht bestrahlt
Förpackningsstorlek:
1 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Verarbeitung Förpackningsstorlek
17236916 1 l (QK-Proben) Bestrahlt 1 Liter
16695785 1 l Nicht bestrahlt 1 Liter
16685785 1 l Bestrahlt 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17236916 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' SH30908.04SAM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Used to enhance cell culture performance, cost-efficient alternatives to Fetal Bovine Serum (FBS)
Das Schweineserum von Cytiva stammt aus Neuseeland, wird in den USA durch mehrere Filter mit einer Porengröße von 200 nm gefiltert und nach der Filtration mit 25 bis 40 kGy gammabestrahlt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Herkunftsland Neuseeland
Form Flüssig
Produkttyp Schweineserum
Menge 1 l (QK-Proben)
Sterilization Method Dreifach gefiltert durch Filter mit einer Porengröße von 200 nm
Verarbeitung Bestrahlt
Endotoxin-Konzentration ≤ 100 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 50 mg/dl
Produktlinie HyClone
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.