Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum (neugeborenes), Herkunftsland: New Zealand
Artikelnummer. 16211112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16211112 500 ml 500 Milliliter
16241112 1.000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16211112 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30401.01IR3040
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine ausgezeichnete und kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS)
  • Ergänzt das Zellkulturwachstum
  • Stammt von Tieren, die in der Regel weniger als 10 Tage alt sind
  • Hergestellt gemäß cGMP-Richtlinien nach ISO 9001: 2008 akkreditierte Einrichtung
  • Entspricht den USDA-Vorschriften
  • Traceable
  • Gefiltert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern, <20 °C
Age <10 Tage
Herkunftsland Neuseeland
Form Serum
Produkttyp Rinderserum von neugeborenen Kälbern
Menge 500 ml
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Bestrahlt (30 bis 40 kGy)
Volumen (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ergänzung für das Zellkulturwachstum
Produktlinie HyClone