Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum (neugeborenes), Herkunftsland: New Zealand
Description
- Ergänzt das Zellkulturwachstum
- Stammt von Tieren, die in der Regel weniger als 10 Tage alt sind
- Hergestellt gemäß cGMP-Richtlinien nach ISO 9001: 2008 akkreditierte Einrichtung
- Entspricht den USDA-Vorschriften
- Traceable
- Gefiltert
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern, <20 °C |
| Age | <10 Tage |
| Herkunftsland | Neuseeland |
| Form | Serum |
| Produkttyp | Rinderserum von neugeborenen Kälbern |
| Menge | 1.000 ml |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
| Verarbeitung | Bestrahlt (30 bis 40 kGy) |
| Volumen (metrisch) | 1000 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ergänzung für das Zellkulturwachstum |
| Show More |