Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Serum, New Zealand Origin
Artikelnummer. 16675775
Ansicht ändern
Click to view available options
Verarbeitung:
Hitzeinaktiviert
Nicht bestrahlt
Ohne
Packungsgröße:
1 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verarbeitung unitSize
16675775 Hitzeinaktiviert 1 Liter
16685775 Nicht bestrahlt 1 Liter
16665775 Ohne 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16675775 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30560.02HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
  • Sorgfältig gesammelt, verarbeitet und gefiltert in Neuseeland, um Schutz vor Rinderkrankheiten zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Age <10 Tage
Herkunftsland Neuseeland
Produkttyp Serum von neugeborenen Kälbern
Menge 1000 mL
Sterilization Method Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Endotoxin-Konzentration ≤ 25 EU/ml
Hämoglobin-Konzentration ≤ 25 mg/dl
Produktlinie HyClone
Testmethoden Konformitätsprüfungen der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA)