Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Serum, New Zealand Origin
Beschreibung
- Sorgfältig gesammelt, verarbeitet und gefiltert in Neuseeland, um Schutz vor Rinderkrankheiten zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Age | < 10 Tage |
| Herkunftsland | Neuseeland |
| Produkttyp | Serum von neugeborenen Kälbern |
| Menge | 1000 mL |
| Sterilization Method | Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm |
| Verarbeitung | Nicht bestrahlt |
| Endotoxin-Konzentration | ≤ 25 EU/ml |
| Hämoglobin-Konzentration | ≤ 25 mg/dl |
| Produktlinie | HyClone |
| Testmethoden | Konformitätsprüfungen der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA) |