Learn More
Cytiva HyClone™ PF-CHO™ LS und PF-CHO MPS Media
Artikelnummer. 10443295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
5 L
10 L
6 x 1000 ml
Mit Additiven:
Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat
Keine
Ohne Additive:
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Kein Phenolrot, Keine HEPES
Kein Phenolrot, No HEPES
Produkttyp:
PF CHO LS
PF CHO MPS;
PF-CHO LS
Packungsgröße:
10 Liter
1000 Milliliter
5 Liter
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Mit Additiven Ohne Additive Produkttyp unitSize
10443295 1000 mL Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat Kein Phenolrot, Keine HEPES PF-CHO LS 1000 Milliliter
10494085 10 L Keine Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat PF CHO MPS; 10 Liter
11571911 6 x 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat Kein Phenolrot, No HEPES PF CHO LS 6 Stück
10721694 5 L Keine Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat PF CHO MPS; 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10443295 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30359.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.35 €
    87.00 € / 1000 Milliliter
    Sparen 5.35 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Unterstützung des Wachstums mehrfacher CHO-Zellklons und der Produktion mehrerer rekombinanter Proteine. HyClone™ PF CHO™ LS und PF CHO MPS-Medium ist ein proteinfreies Medium, das durch Metabolic Pathway Design entwickelt wurde.
  • Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
  • Ermöglichen direkte oder sequenzielle Adaption
  • Unterstützen das Wachstum in verschiedenen Zellkultursystemen
  • Hergestellt aus rückführbaren Komponenten gemäß cGMP (21 CFR 820) -Richtlinien
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Form Flüssig
    Produkttyp PF-CHO LS
    Sterilization Method 0.2 μm steril gefiltert
    Mit Additiven Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat
    Ohne Additive Kein Phenolrot, Keine HEPES
    Menge 1000 mL
    Zertifizierung/Konformität cGMP
    Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen