Learn More
Cytiva HyClone™ PF-CHO™ LS und PF-CHO MPS Media
Artikelnummer. 10494085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
5 L
10 L
6 x 1000 ml
Mit Additiven:
Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat
Keine
Ohne Additive:
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Kein Phenolrot, Keine HEPES
Kein Phenolrot, No HEPES
Produkttyp:
PF CHO LS
PF CHO MPS;
PF-CHO LS
Packungsgröße:
10 Liter
1000 Milliliter
5 Liter
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Mit Additiven Ohne Additive Produkttyp unitSize
10494085 10 L Keine Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat PF CHO MPS; 10 Liter
11571911 6 x 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat Kein Phenolrot, No HEPES PF CHO LS 6 Stück
10443295 1000 mL Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat Kein Phenolrot, Keine HEPES PF-CHO LS 1000 Milliliter
10721694 5 L Keine Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat PF CHO MPS; 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10494085 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30333.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Unterstützung des Wachstums mehrfacher CHO-Zellklons und der Produktion mehrerer rekombinanter Proteine. HyClone™ PF CHO™ LS und PF CHO MPS-Medium ist ein proteinfreies Medium, das durch Metabolic Pathway Design entwickelt wurde.
  • Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
  • Ermöglichen direkte oder sequenzielle Adaption
  • Unterstützen das Wachstum in verschiedenen Zellkultursystemen
  • Hergestellt aus rückführbaren Komponenten gemäß cGMP (21 CFR 820) -Richtlinien
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Form Pulver
    Produkttyp PF CHO MPS;
    Sterilität Unsteril
    Mit Additiven Keine
    Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
    Menge 10 L
    Zertifizierung/Konformität cGMP
    Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen