Learn More
Cytiva HyClone™ Schweineserum, Herkunftsland: Neuseeland
Artikelnummer. 15154732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Unit Size:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15154732 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15154732 Supplier Cytiva Supplier No. SH30908.04HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Verbessert das Zellkulturwachstum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Herkunftsland Neuseeland
Produkttyp Schweineserum
Menge 1000 mL
Sterilization Method Dreifach gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 200 nm
Verarbeitung Bestrahlt, hitzeinaktiviert
Endotoxin-Konzentration ≤ 100 EU/ml
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration ≤ 50 mg/dl
Produktlinie HyClone