Learn More
Cytiva HyClone™ Schweineserum, Herkunftsland: Neuseeland
Artikelnummer. 10136173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10136173 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10136173 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SV30016.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Neuseeland und in den USA durch mehrere Filter mit einer Porengröße von 200 nm gefiltert. Nach der Filtration wird das Serum bei 25 bis 40 kGy gammabestrahlt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Age > 6 Monate
Herkunftsland Neuseeland
Form Flüssig
Produkttyp Schweineserum
Menge 1000 mL
Sterilization Method Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 200 nm
Verarbeitung Bestrahlt (25 bis 40 kGy)
Endotoxin-Konzentration ≤ 100 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 50 mg/dl
Produktlinie HyClone