Learn More
Cytiva HyClone™ Fötales Kälberserum in Forschungsqualität, Herkunft: Südamerika
Artikelnummer. 12330273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 ml
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12330273 100 ml 100 Milliliter
12336913 50 mL 50 Milliliter
16635805 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12330273 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SV30160.02HI
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Strenge Herstellungs- und Qualitätskontrollverfahren gewährleisten die Eignung der Qualität für Forschungsanwendungen
  • Gefiltert durch drei aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß den Good Manufacturing Practices (cGMP)
  • Weitreichende Qualitätstests, Leistungsprüfungen und Analysen
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
  • Aseptisch verpackt in einem Reinraum Klasse 100
  • Gepoolt nach der Filtration und vor der endgültigen Verpackung
  • Jede Serumcharge wird getestet, um ihre Qualität und Sterilität sicherzustellen
  • Chargenprüfung auf Anfrage verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den EU-Vorschriften (Richtlinie 92/118/EWG)
Herkunftsland Südamerika
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 100 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Güte Forschungsgrad
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Volumen (metrisch) 100 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Research
Hitzeinaktiviert Ja
Produktlinie HyClone
Versandbedingung Gefroren