Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4InsectZellkulturmedien in Pulverform
Artikelnummer. 12954095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12954095 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12954095 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30912.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 €
    240.65 € / 5 Liter
    Sparen 80.35 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das ADCF-Medium (frei von tierischen Komponenten) unterstützt die rekombinante Proteinproduktion mit mehreren Insektenzelllinien.
Das SFM4Insect Medium bietet ein hervorragendes Wachstum vieler wichtiger Insektenzelllinien bei minimalem Anpassungsaufwand. Ferner wurde das SFM4Insect Medium erfolgreich in einer Vielzahl von Kultursystemen bis hin zu Bioreaktoren mit hoher Dichte getestet.
  • Zur Verwendung mit dem Baculovirus-Expressionsvektorsystem (BEVS)
  • Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
  • Komplexe Lipide für höhere Stabilität
  • Unterstützt diverse Insekten-Zelllinien
  • Unterstützt direkte oder sequenzielle Adaption
  • Hergestellt nach einem ISO 9001- und ISO 13485-zertifizierten Prozess gemäß der aktuellen 21 CFR 820 guten Fertigungspraxis für Medizinprodukte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Glutamin
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 5 L
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit