Learn More
Cytiva HyClone™ auf Tetracyclin geprüftes, charakterisiertes fötales Kälberserum, Ursprung USA
Artikelnummer. 17692065
Click to view available options
Verarbeitung:
Hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, gammabestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 17692065
Marke: Cytiva SH30071.03TH
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
FKS mit nicht nachweisbaren Werten von Tetracyclin
Tetracyclin-geprüftes FKS ist für Forscher konzipiert, die tetracyclin-regulierte Genexpressionssysteme in kultivierten Zellen verwenden, und eignet sich für Expressionsstudien in Tet-on/Tet-off-Systemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Spezialitätentyp Auf Tetracyclin geprüft
Menge 500 ml
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl