Learn More
Cytiva HyClone™ Wasser in WFI-Qualität (Wasser für Injektionszwecke)
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
10 L
20 L
200 L
Packungsgröße:
10 Liter
1000 Milliliter
20 Liter
200 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Water |
| IUPAC-Name | Wasser |
| Molekulargewicht (g/mol) | 18.02 |
| Menge | 1 L |