Learn More
Cytiva HyClone™ Wasser in WFI-Qualität (Wasser für Injektionszwecke)
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Water |
| IUPAC-Name | Wasser |
| Molekulargewicht (g/mol) | 18.02 |
| Menge | 500 ml |