Learn More
Cytiva HyClone™ Wasser in WFI-Qualität (Wasser für Injektionszwecke)
Artikelnummer. 12329882
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
10 L
20 L
200 L
Packungsgröße:
10 Liter
1000 Milliliter
20 Liter
200 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12329882 200 L 200 Liter
10464292 500 ml 500 Milliliter
10317002 1 L 1000 Milliliter
11531861 10 L 10 Liter
11541861 20 L 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12329882 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30221.28
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und den biopharmazeutischen Herstellungsprozess
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
IUPAC-Name Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Güte EP/USP
Sterilität Sterile
Menge 200 L