Learn More
HyClone™ Wasser, molekularbiologische Qualität, Cytiva
Artikelnummer. 10452915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10452915 6 x 1 l 6 Stück
10275262 100 ml 100 Milliliter
10787944 500 mL 500 Milliliter
10307052 1000 ml 1000 Milliliter
10247783 6 x 500 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10452915 Lieferant HyClone products Cytiva Lieferanten-Nr. SH30538.LS
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für kritische Anwendungen mit Nukleotiden wie RNA und DNA. HyClone™ Wasser in molekularbiologischer Qualität enthält kein DEPC oder andere krebserregende Chemikalien.
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 6 x 1 l