missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Hycosamin, TRC

Artikelnummer. 30138502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138502 1 g 1 Gramm
30132881 5 g 5 Gramm
18092310 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138502 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH6743001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 101-31-5
Summenformel C17 H23 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 289.37
Synonym 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, (-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, [3(S)-endo]-, Tropic acid, 1αH,5αH-tropan-3α-yl ester, (-)- (8CI), (-)-Atropine, (-)-Hyoscyamine, (S)-(-)-Hyoscyamine, (S)-Atropine, 1αH,5αH-Tropan-3α-yl (-)-tropate, Cystospaz, Daturine, Duboisine, Hyoscyamine, L-Hyoscyamin, L-Hyoscyamine, l-Atropine, l-Hyoscyamine, l-Tropine tropate, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, (αS)-
IUPAC-Name [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-3-yl] (2S)-3-Hydroxy-2-Phenylpropanoat
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hyoscyamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m1/s1
Formelmasse 289.1678
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.