Learn More
Ansell HyLite™ Nitrilbeschichtete Handschuhe
Artikelnummer. 12630792 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
12 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
12630792 8 12 Paare
12640792 9 12 Paare
12610792 10 12 Stück
12620792 11 12 Paare
4 options
Artikelnummer. 12630792
Marke: Ansell 27600080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet hervorragende Beständigkeit gegen scharfe und abrasive Materialien. Stellt eine hervorragende Barriere gegen Fette und Öle dar und baut sich nicht ab wie Leder oder Baumwolle.
  • Besonders widerstandsfähig für den Einsatz in Umgebungen mit rauen, abrasiven Materialien
  • Aus Baumwolle und Jersey-Material für hohen Tragekomfort
  • Die einzigartige Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Bauweise Cut-and-Sewn-Aufbau
Coating Material Nitril
Farbe Blau, Naturfarben
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen 3/4 Dipped
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Baumwolle
Produkttyp Tauchbeschichtete Handschuhe
Größe 8
Norm EN 388 4121B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Maschinen-/Gerätebetrieb und Metallherstellung
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie ActivArmr™ 27-600