Learn More
Ansell HyLite™ Nitrilbeschichtete Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die einzigartige Nitrilformulierung von Ansell bietet Beständigkeit gegen scharfe und abrasive Materialien
- Die Handschuhe bieten eine Schutzbarriere gegen Fett und Öl, die nicht abgebaut wird
- Garantierte Sauberkeit für den Metall- und Motorenbau
- Dreimal länger haltbar als strapazierfähiges Leder
- Stärker und flexibler als PVC
- Silikonfrei
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Bauweise | Cut-and-Sewn-Aufbau |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blau, Naturfarben |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Yes |
| Material | Baumwolle |
| Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
| Mehr anzeigen |