Learn More
Ansell HyLite™ Nitrilbeschichtete Handschuhe
Artikelnummer. 12610802 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12610802
Marke: Ansell 27607090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die einzigartige Ansell-Nitril-Formulierung gewährleistet höhere Beständigkeit gegenüber scharfen und abrasiven Materialien.
  • Besonders widerstandsfähig für den Einsatz in Umgebungen mit rauen, abrasiven Materialien
  • Aus Baumwolle und Jersey-Material für hohen Tragekomfort
  • Die einzigartige Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
  • Sicherheitsmanschette erhöht den Schutz des Handgelenks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Cut-and-Sewn-Aufbau
Coating Material Nitril
Farbe Blau, Naturfarben
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Spezifisch
Latex Free Yes
Material Baumwolle
Produkttyp Tauchbeschichtete Handschuhe
Größe 9
Norm EN 388 4121B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Maschinen-/Gerätebetrieb und Metallherstellung
Art der Handschuhstulpe Sicherheit
Serie ActivArmr™ 27-607