Learn More
Ansell™ Hyd-Tuf™ Mittelschwere braune Handschuhe der Serie 52-547 aus Nitril
Artikelnummer. p-8005281 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12394499
Marke: Ansell™ 52547100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersetzt den klassischen Allzweck-Lederhandschuh für mittlere Beanspruchung. Flexibler, bequemer, deutlich strapazierfähiger. Bietet eine enge, bequeme Passform bei sicherer Polsterung der Hand.
  • Hervorragende Abriebfestigkeit und guter Schutz gegen Laufmaschen, Schnitte und Löcher
  • Hochleistungs-Nitrilimprägnierung
  • Ausgezeichnete Griffigkeit im Trocknen.
  • Macht die Handhabung schneller und einfacher.
  •  Zuverlässige Abweisung von Fett, Öl und Schmutz
  • Maschinenfest: Kein Einlaufen, Versteifen oder Ausleiern.
  • Hygienischer und langlebiger – kann sicher und wirtschaftlich wiederverwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE II EN 388:3111
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitril
Farbe Brown
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Cotton
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Sicherheitsbündchen
Auskleidungsmaterial Cotton Jersey
Auskleidung Baumwolljersey
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Hervorragende Abriebfestigkeit und guter Schutz gegen Laufmaschen, Schnitte und Löcher
Serie 52-547