Learn More
Hydantoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10469090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10469090 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10134280 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10469090
Marke: Thermo Scientific Acros 168701000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 461-72-3 | C3H4N2O2 | 100.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-72-3
Summenformel C3H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.08
MDL-Nummer MFCD00005259
InChI-Schlüssel WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydantoin, 2,4-imidazolidinedione, glycolylurea, imidazole-2,4 3h,5h-dione, dantochlor, 2,4 3h,5h-imidazoledione, hydantoine, ccris 6532, 2-imidazolin-4 or 5-one, 2-hydroxy, 4h-imidazole-2,5-diol
PubChem CID 10006
ChEBI CHEBI:27612
IUPAC-Name Imidazolidin-2,4-dion
SMILES O=C1CNC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydantoin
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 220°C to 223°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 24, 242
Merck Index 15, 4799
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in alkali,slightly soluble in ether
Formelmasse 100.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Pulver