Learn More
HYDRA-POINT™ Verbundstoff 5, volumetrische Ein-Komponenten-Reagenzien, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10377541 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10377541 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10377541 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8890.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.08 €
    416.30 € / 2.5 Liter
    Sparen 43.78 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Pyridin-freies Ein-Komponenten-Reagenz für volumetrische Karl-Fischer-Titration
  • Volumetrische Reagenzien für die Wasserbestimmung durch Karl-Fischer-Titrationen
  • Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an volumetrische Systeme stellen, HYDRA-POINT™ Karl-Fischer-Reagenzien machen die Wasserbestimmung einfach und problemlos.
  • Sie sind frei von Pyridin und wurden speziell für bestehende Anwendungsverfahren entwickelt, um konsistente, zuverlässige Ergebnisse für Proben aller Art zu erzielen.
  • Formuliert, um jeden Endpunkt schnell, präzise und reproduzierbar zu erreichen.
  • Genauigkeit – Stabilere und driftärmere Reagenzien und Gefäße sparen Zeit und reduzieren den Reagenzienverbrauch.
  • Zur Verwendung mit HYDRA-POINT™ Methanol, trocken, Produktnr. 8898
Spezifikation
Menge 2.5 L
UN-Nummer 2922
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5  mg/ml H2O